Learn More
Invitrogen™ Albumin from Bovine Serum (BSA), FITC conjugate
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
missing translation for 'unitSize'
5mg
Descripción
- Applications include studying the rate of endocytosis and exocytosis and following intracellular protein processing
Cell Analysis, Cell Tracing and Tracking, Cellular Imaging, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection
Información de órdenes
Shipping Condition: Room temperature
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 5 mg |
| Conjugate | Fluorescein |
| Species | Bovine |
| Content And Storage | Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. |
| Label Type | Classic Dyes |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Form | Lyophilized |
| Protein Subtype | Albumin Proteins |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido