Learn More
OHAUS™ Module Block for Vials
Product Code. 15782599 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Holds:
12 mm Vials
15 mm Vials
16 mm Vials
17 mm Vials
21 mm Vials
23 mm Vials
28 mm Vials
35 mm Vials
Unit Size:
Each
Product Code. 15782599
Brand: OHAUS™ 30400186
Only null left
Add to basket
Add to basket
OHAUS™ Module Block for Vials features close contact of tubes-to-walls allowing for maximum heat retention and is available with or without a thermometer well.
  • Block heater accessories include modular blocks to accommodate almost any sample
  • Modular blocks feature close contact of tubes-to-walls allowing for maximum heat retention
  • Most blocks feature a thermometer well for measuring block temperature
  • Low temperature covers help to reduce the air flow for additional temperature stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Module Block For Vials 21 mm
Holds 21 mm Vials
Material Anodized Aluminum
No. of Places 9
Type Block
Includes With Thermometer Well
Size 1 Block
Tube Size 21 mm
Depth (Metric) Interior 45 mm
Diameter (Metric) Inside 21.7 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato