Learn More
Köttermann Mobile Single Bench
Click to view available options
Dimensions (D x W x H):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Top Style:
Melamine TopResist Worktop
Trespa TopLab PLUS Worktop
Unit Size:
Each
Descripción
- Available for sitting and standing work height
- Features castors for mobility
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensions (D x W x H) | 600 x 900 x 750 mm |
| No. of Shelves | 1 |
| Top Style | Melamine TopResist Worktop |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido