Learn More
Macherey-Nagel™ MN Positive Pressure Frame
Code produit 16311616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 Ea.
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16311616 1 Ea. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16311616 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740474
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00 NOK
    1832.73 NOK / Pack of 1
    Save 187.27 NOK
    9% Off
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Adaptor for direct filtration using NucleoSpin™ 96 Plasmid kits on the [MPE]² positive pressure module
  • Adaptation of the NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-grade kit procedure for the [MPE]² positive pressure module to speed up your extraction workflow
  • Reliable performance and excellent yields using NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-grade on the [MPE]² positive pressure module
  • Low endotoxin levels comparable to standard vacuum processing
  • Compact and automated plasmid isolation of 96 samples in 60–90 minutes
Spécification
Format Adapter Frame
For Use With (Application) Plasmid DNA Purification
For Use With (Equipment) Hamilton [MPE]² Unit
Isolation Technology NucleoSpin Bead Tubes
Quantity 1 Ea.
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.