Learn More
MLH3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25298-1-AP-20UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16843885
  • 1710.33 NOK / 20µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This gene is a member of the MutL-homolog (MLH) family of DNA mismatch repair (MMR) genes. MLH genes are implicated in maintaining genomic integrity during DNA replication and after meiotic recombination. The protein encoded by this gene functions as a heterodimer with other family members. Somatic mutations in this gene frequently occur in tumors exhibiting microsatellite instability, and germline mutations have been linked to hereditary nonpolyposis colorectal cancer type 7 (HNPCC7). Several alternatively spliced transcript variants have been identified, but the full-length nature of only two transcript variants has been determined.
Especificaciones
Especificaciones
MLH3
Polyclonal
Unconjugated
MLH3
HNPCC7, MLH3, mutL homolog 3 (E. coli), MutL protein homolog 3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
27030
-20°C
Liquid
Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9UHC1
MLH3
MLH3 Fusion Protein Ag18201
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado