Learn More
MK-2206 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
MK-2206 dihydrochloride (MK-2206 (2HCl)) is an orally active allosteric AKT inhibitor with IC50s of 5 nM, 12 nM, and 65 nM for AKT1, AKT2, and AKT3, respectively. MK-2206 dihydrochloride induces autophagy.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | MK-2206 dihydrochloride |
| CAS | 1032350-13-2 |
| Color | Green Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H23Cl2N5O |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | MK-2206 (2HCl) |
| Solubility Information | DMSO : 16.67 mg/mL (34.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) ∣H2O : 3.57 mg/mL (7.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C1N2C(C3=CC(C4=CC=CC=C4)=C(N=C3C=C2)C5=CC=C(C6(N)CCC6)C=C5)=NN1.Cl.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 480.39 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?