Få mere at vide
Mirtazapine, TRC
Produktkode 17930785
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
17930785 25 mg 25mg
30133814 100 mg 100mg
17922785 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17930785 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM36500025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85650-52-8
Molecular Formula C17 H19 N3
Molecular Weight (g/mol) 265.35
Synonym 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
IUPAC Name 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Tekniske data
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Formula Weight 265.1579
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Mirtazapine
Grade HPLC
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.