Learn More
Bryson Packaging™ Minigrip™ Polyethylene Write-on Bags
Beschreibung
- Clear polyethylene bags with Grip Seal resealable strips
- Three generously sized write-on labelling bars for easy identification and organization
- Ideal for storing stationery and sending samples
- Available in a range of sizes to meet storage needs
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Resealable Write-On Bag |
| Color | Clear with White Bars |
| For Use With (Application) | Ideal for storing stationery and sending samples |
| Material | Polyethylene |
| Quantity | 100 Pack |
| Height (Metric) | 230 mm |
| Width (Metric) | 150 mm |
| Thickness (Metric) | 50 μm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?