Learn More
Axygen™ Mini Tube System
Product Code. 13121794 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.65 mL
1.1 mL
12 Cap Strip
8 Cap Strip
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Packaging:
12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
120 Strips/Bag; 5 Bags/Cs.
120 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
8 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
80 Strips/Bag; 5 Bags/Cs.
80 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
960 Tubes/Bag, 5 Bags/Cs.
Unit Size:
Pack of 120
Pack of 400
Pack of 4800
Pack of 600
Pack of 80
Pack of 960
Product Code. 13121794
Brand: Axygen™ MTS118CR
Only null left
Add to basket
Add to basket
Polypropylene tube system for compound library storage
Axygen™ Mini Tube Systems are available in 0.65 mL single mini tube or 1.1 mL single mini tube. They are also available in 8-cap or 12-cap strip format. Mini Tube System racks are compatible with Beckman Coulter, Tecan, and other automation workstations.
  • Rack features a one-way lid design and alpha-numeric grid
  • Molded-in condensation rings on the lid minimize cross contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Autoclavable Autoclavable
Capacity (Metric) 1.1 mL
Color Clear
Material Polypropylene
Format Rack
For Use With (Application) Ensures positive sample identification
Includes Alpha numeric grid, one way lid
No. per Pack 120/Pk.
Packaging 12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
Sterility Non-sterile
Graduated No
Bottom Shape Round
Product Type Microtube
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado