Description
- Rugged, compact units that heat and stir up to 1000 mL of liquid
- Ceramic tops feature a chemical resistant white reflective top plate that is easy to clean
- Bimetallic thermostat offers reliable temperature control
- Powerful heater reaches maximum temperature in only minutes
- Powerful motor and magnet deliver reliable and consistent stirring
- Compact design saves bench space
- Built-in support rod holder with locking knob accepts optional support rod and clamp kit
- New ergonomic design
- Hotplates and hotplate stirrers boil 300 mL of water in only 18 minutes
- Ideal for educational labs
Specifications
Specifications
| Speed | 100 to 1200 rpm |
| Top Plate Material | Ceramic |
| Capacity | 1 L |
| Dimensions (L x W) | 20.10 cm x 15.20 cm |
| Dimensions (L x W x H) | 20.1 x 15.2 x 12.7 cm |
| Height (English) | 5.00 in. |
| Height (Metric) | 12.700 cm |
| Length (English) | 7.90 in. |
| Length (Metric) | 20.10 cm |
| Top Plate Surface Area (English) | 4 x 4 in. |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?