Learn More
Mineral oil, pure
Código de producto. 15244734 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
6 mL
1 L
2.5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 L
10 L
2.5 L
6mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15244734 10 L 10 L
10229650 6 mL 6mL
10219650 1 L 1 L
11924071 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15244734 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 415080100
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 8042-47-5
Molecular Formula C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.363
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Color Colorless
Density 0.8770g/mL
Flash Point 220°C
Infrared Spectrum Authentic
Refractive Index 1.4760 to 1.4830
Quantity 10 L
Specific Gravity 0.877
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether, cs2,, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in ethanol
Viscosity 65-75 mm2/s (40°C)
Grade Pure
Physical Form Oily Liquid
Chemical Name or Material Mineral Oil
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.