Learn More
Mineral oil, MP Biomedicals™
Product Code. 11452442 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mL
100 mL
500 mL
1 L
Unit Size:
1 L
100mL
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11452442 500 mL 500mL
11476581 5 mL 5mL
11416562 100 mL 100mL
11462442 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11452442 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215169490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 NOK
    445.86 NOK / 500mL
    Save 23.14 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Identificadores de productos químicos
CAS 8042-47-5
Molecular Formula C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.363
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Color Colorless
Density 0.81 to 0.894 at 15°C
Quantity 500 mL
Physical Form Viscous Liquid
Chemical Name or Material Mineral oil
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.