Learn More
Mineral Oil Heavy 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Mineral Oil (without additives) |
| CAS | 8042-47-5 |
| Analyte or Component Names | Mineral Oil (without additives) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | White mineral oil (petroleum), Mineral Oil Heavy, Mineral Oil, White mineral oil |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantity | 1 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?