Learn More
Descripción
Micronova durable polypropylene scoops are available in sizes from 75 cc to 1100 cc and are ideal for scooping and sampling powders, granules, and pastes. Irradiated option available for sterile environments.
- Individually bagged
- Irradiated option available
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Scoop |
| Capacity (Metric) | 1100 mL |
| Material | Polypropylene |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (English) | 37.19 oz. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?