Learn More
Micronova™ NovaLite™ Wipers
Product Code. 13157346 Shop All Micronova Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
12 x 10 in. (30.48 x 25.4 cm)
12 x 12 in.
18 x 14 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Conditionnement:
Pack of 100
Pack of 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 13157346
Marque: Micronova™ WP299
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hard-wearing wipers designed for medical, pharmaceutical and high-tech applications
  • Offers increased friction resistance
  • Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
  • Washable
  • Latex exterior bonded with rayon
  • 400% absorbency
  • Ideal for removing fine dusts and powders
  • Can be laundered and autoclaved
Spécification
Product Type NovaLite™ Cleanroom Wipes
Length (English) 9 in.
Length (Metric) 22.86 cm
Width (English) 9 in.
Width (Metric) 22.86 cm
Material Cellulose, Latex
Disposable Reusable
Dimensions (L x W) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
For Use With (Application) Removing fine dusts and powders, used in workstations, laminar flow benches, walls, windows, cleanroom
Thickness (English) 0.062 in.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis