Learn More
Descripción
- Category III Coverall with 3-piece hood
- Ultrasonically welded seams
- Elasticated wrists, finger loops, waist and ankles.
- Front zipper and re-sealable storm flap.
- Protects from biological agents for penetration of blood, body fluids and blood-borne pathogens
- Moisture vapor permeable to help reduce the risk of heat stress
- Anti-static according to EN 1149-5
- Low linting - Reduced risk of contamination in critical areas
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Microporous Polypropylene Laminate |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Thumb Loop |
| Neck Style | Hooded |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?