Beschreibung
- Coverall with 3-piece hood
- Elasticated wrists, waist, and ankles
- 2-way front zipper with re-sealable storm flap
- Filter 100% of particles >3 microns
- Air and water vapor permeable to help reduce the risk of heat stress
- Silicone-free for spray painting applications
- Optimised body fit for wearer comfort and safety
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | 3X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | SMS Polypropylene |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?