Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis Orange Nitrile Gloves
Artikelnummer. 30259525 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Size Pakningsstørrelse
30259525 9 Pack of 100
30259547 7 Pack of 100
30259532 8 Pack of 100
30259518 10 Pack of 100
30259516 11 Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30259525 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93256090
Estimated Shipment: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Grip Hi-vis Orange Nitrile Gloves are latex-free and ideal for general industrial applications.
  • Mega Texture surface for consistent grip in wet and dry conditions
  • High visibility orange color to increase visibility while working
  • Strong formulation providing durable yet comfortable hand protection
  • Ideal for a wide range of food handling applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator Free Yes
Applications Industrial
AQL 1.5
Color Hi-vis Orange
Disposable Single-use
Exterior Finish Fully Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 5.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size 9
Sterility Sterile
Thickness (English) 5.1 to 6.3 mil
Thickness (Metric) 0.13 to 0.15 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.