Learn More
Descrizione
- Use with Micronova charging system, BucketBinders™, or Modular Cart Systems for optimal overall performance
- Highly absorbent microfiber cover, ideal for liquid pick-up and fine particle pickup
- For traditional dip-and-wring or with a charging method where liquid disposal and/or space saving is a challenge
- V-cut pocket allows for easy slide-on application and removal and use with other 16 in. flat mop frames
- For no-touch option, use with Stainless Steel or Plastic SlideMop™ Adapter (QSM, QPSM)
- For lightweight simple slide-on action, use with Plastic SlimLine™ Adapter (QPSL)
- Durable mop construction; can be laundered and holds up to repeated autoclave
Specifica
Specifica
| Dimensions | 4.75 x 16 in. |
| Product Type | Mop Cover |
| Color Code | Blue |
| Head Type | Rectangular |
| Color | Blue |
| Length (English) | 4.75 in. |
| Sterility | Non-sterile |
| Length (Metric) | 12.07 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Width (Metric) | 40.64 cm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?