Description
- Coverall with 2-piece hood
- Integrated socks with boot overflap
- Double zip closure
- Double cuffs
- Elasticated hood, waist, double cuffs
- Excellent liquid penetration resistance and barrier to fine particulates (>0.01 microns)
- Moisture vapour permeable (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
- Silicone free for paint spraying applications
- Low linting to reduces the risk of fibre contamination in some critical areas
- Optimised body fit for wearer comfort and safety
- Anti-static according to EN 1149-5
Spécification
Spécification
| Product Type | Protective Coveralls |
| Size | X-Large |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Yellow |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic, Attached Socks, Boot Overflaps |
| Cuff Style | Double, Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Hood Type | 2-panel, Elastic |
| Closure Type | Double Zipper |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?