Learn More
Excelon Micro-Line Translucent Mini-Bore Tubing
Código de producto. 30054321 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
0.02 in.
0.03 in.
0.04 in.
0.05 in.
0.063 in.
Diameter (English) Outer:
0.06 in.
0.07 in.
0.09 in.
0/125 in.
Tamaño de la unidad:
15m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (English) Inner Diameter (English) Outer unitSize
30054321 0.05 in. 0.09 in. 15m
30053157 0.02 in. 0.06 in. 15m
30053547 0.04 in. 0.07 in. 15m
30054063 0.03 in. 0.09 in. 15m
30053014 0.063 in. 0/125 in. 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30054321 Proveedor Excelon N.º de proveedor 5011749
Estimated Shipment: 18-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A translucent, odorless, and tasteless mini-bore tubing that offers practical solutions to maintaining a non-toxic and non-contaminating environment
Meets USP Class VI, FDA Regulation 21CFR177.350, and National Formulary Vo. 14. No plasticizers used in the manufacturing process. Excellent flexibility with no kinking and 100% plastic memory. Retains flexibility in sub-zero temperatures and resists age hardening. Won’t leach or migrate
Especificaciones
Diameter (English) Inner 0.05 in.
Diameter (English) Outer 0.09 in.
Color Translucent
Product Type Micro-Line Tubing
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.