Learn More
Metronidazole 2.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Description
Metronidazole 2.0 mg/ml in Methanol
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Metronidazole |
| CAS | 443-48-1 |
| Analyte or Component Names | Metronidazole |
| Shipping Condition | Ice Pack (-20°C) |
| Molecular Formula | C6 H9 N3 O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Metronidazole, Metronidazole Benzoate Imp. A (EP), 2-Methyl-5-nitro-1 H-imidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Hydroxyethyl-2-methyl-5-nitroimidazole, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel, Metro Cream & Gel |
| InChI Formula | InChI=1 S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10 H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO |
| IUPAC Name | 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?