Learn More
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ and Super Adjustable™ 2 Top-Track Stationary End Unit Kits
Product Code. 15917291
Click to view available options
Material:
Stainless Steel
Steel
Width (English) Shelf:
18 in.
21 in.
24 in.
Finish:
Chrome
Metroseal 3 with Microban™
Metroseal Green Epoxy
None
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15917291
missing translation for 'mfr': Metro™ TTE18K3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Connects stationary end units to overhead track sets.
  • Kit includes 86 in. (218.5cm) posts and hardware necessary for connecting stationary end units to track
  • Super Erecta Shelves open-wire design minimizes dust accumulation, allows a free circulation of air and greater visibility of stored items.
MetroSeal 3 Finish is a multi-layer corrosion resistant finish consisting of a proprietary cross linked thermoset epoxy enhanced with Microban antimicrobial protection over a zinc chromate coating. Metroseal 3 with Microban provides protection from bacteria, mold, mildew, and fungi build-up that may cause odor, stains, and product degradation, while displaying excellent abrasion, gouge, and chemical resistance properties.
Bestellinformation
One kit is requird per single system. Shelves sold separately.
Spezifikation
Product Type Stationary End Unit Kit
Finish Metroseal 3 with Microban™
For Use With (Equipment) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ storage system
Includes 86 in. Posts and connecting hardware
Weight (English) 11 lb.
Weight (Metric) 4.9 kg
Width (English) Shelf 18 in.
Width (English) 18 in.
Width (Metric) Shelf 45.7 cm
Width (Metric) 45.7 cm
Material Steel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.