Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelf, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Width (English):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
Length (English):
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 in.
missing translation for 'unitSize'
Each
Description
- All-stainless construction
- Order aluminum split sleeves with stainless C-rings for corrosive, high-temperature autoclave or cart washing applications (13-450-953)
Spécification
Spécification
| Product Type | Solid Shelf |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Dimensions (L x W) | 42 x 24 in. (106.6 x 61 cm) |
| For Use With (Equipment) | Metro Super Erecta Shelving System |
| Length (English) | 42 in. |
| Length (Metric) | 106.6 cm |
| Width (English) | 24 in. |
| Width (Metric) | 61 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu