Learn More
Metro™ High-Density qwikTRAK™ Track Sets
Description
- For use with Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q and MetroMax i shelving systems
- Sets include tracks and hardware needed to assemble system up to 21 ft. (640cm)
- 17-823-715 (BTS2.5NA) includes a joining kit to connect the track to other track sets
Spécification
Spécification
| Product Type | Track Set |
| Depth (English) | 240 in. |
| Depth (Metric) | 609.6 cm |
| For Use With (Equipment) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ and MetroMax i™ shelving system |
| Includes | Tracks and hardware needed to assemble high-density qwikTRAK™ system up to 21 ft. |
| Weight (English) | 27 lb. |
| Weight (Metric) | 12.3 kg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?