Learn More
Methylparaben Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1 |
| Formula Weight | 174.0293 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | Sodium Methyl Parahydroxybenzoate |
| Grade | HPLC |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?