Learn More
Methyle3-chlorothiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10141312
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
10141312 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10141312 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK01295DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 88105-17-3
Molecular Formula C6H5ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 176.614
MDL Number MFCD00068135
InChI Key ZWKYYONTMGVPSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-chlorothiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloro-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-, methyl ester, 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, pubchem9775, acmc-20ai7j, rarechem al bf 1228, maybridge1_003830, buttpark 37\08-38
PubChem CID 2777566
IUPAC Name methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)Cl
Tekniske data
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 176.62
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.