Learn More
Methylamine hydrochloride, 99%
Código de producto. 10562171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
250g
500g
50g
5kg
Código de producto. Quantity unitSize
10562171 1 kg 1kg
10195193 50 g 50g
10488880 250 g 250g
10616172 500 g 500g
15149203 5 kg 5kg
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10562171
Marca: Thermo Scientific Acros 156780010
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 593-51-1 | CH6ClN | 67.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 593-51-1
Molecular Formula CH6ClN
Molecular Weight (g/mol) 67.52
InChI Key NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methanaminium chloride
SMILES [Cl-].C[NH3+]
Especificaciones
Assay Percent Range 99%
Packaging Plastic bottle
Linear Formula CH3NH2·HCl
Quantity 1 kg
Formula Weight 67.52
Chemical Name or Material Methylamine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.