Learn More
Methyl Undecanoate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Undecanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1731-86-8 |
| Molecular Formula | C12 H24 O2 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | Undecanoic acid, methyl ester, Methyl n-undecanoate, Methyl undecanoate, Undecanoic acid methyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC Name | methyl undecanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 200.32 |
| Formula Weight | 200.1776 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?