Learn More
Methyl trifluoropyruvate, 97%
Codice prodotto. 11497194
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11497194 25 g 25g
11477194 1 g 1g
11487194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11497194 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21589.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 13089-11-7 | C4H3F3O3 | 156.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13089-11-7
Molecular Formula C4H3F3O3
Molecular Weight (g/mol) 156.06
MDL Number MFCD00114936
InChI Key XGLLQDIWQRQROJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trifluoropyruvate, methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, methyltrifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid methyl ester, 3,3,3-trifluoropyruvic acid methyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, methyl ester, pubchem2012, rarechem al bf 1300, acmc-1bp0j
PubChem CID 2734931
IUPAC Name methyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
SMILES COC(=O)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Density 1.52
Boiling Point 84°C to 86°C
Flash Point 26°C (79°F)
Refractive Index 1.332
Quantity 25 g
UN Number UN3272
Beilstein 1863490
Formula Weight 156.06
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Methyl trifluoropyruvate
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.