Learn More
Methyl Syringate, TRC
Product Code. 30007911
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
100mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30007911 100 g 100g
30006594 25 g 25g
30011176 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007911 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM266325100G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 884-35-5
Molecular Formula C10H12O5
Molecular Weight (g/mol) 212.2
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic Acid Methyl Ester, Syringic Acid Methyl Ester, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic Acid Methyl Ester, DeniLite II Assist, Methyl 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate, Methyl Syringate, NSC 16946, NSC 611398, Novoprime F 258
IUPAC Name methyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
SMILES O=C(OC)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Specifikationer
Quantity 100 g
InChI Formula InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(12)15-3)5-8(14-2)9(7)11/h4-5,11H,1-3H3
Formula Weight 212.0685
Chemical Name or Material Methyl Syringate
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.