Learn More
NKG2D/CD314 Antibody (6E5A7) - Chimeric - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Shop All Bio Techne ProductsDescrizione
NKG2D/CD314 Monoclonal antibody specifically detects NKG2D/CD314 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Neutralization
Specifica
Specifica
| Antigen | NKG2D/CD314 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Neutralization |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 6E5A7 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CD314, CD314 antigen, D12S2489E, FLJ17759, FLJ75772, Killer cell lectin-like receptor subfamily K member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily K, member 1, KLR, NK cell receptor D, NKG2-D, NKG2-D type II integral membrane protein, NKG2-D-activating NK receptor, NKG2DDNA segment on chromosome 12 (unique) 2489 expressed sequence |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | The original antibody was generated by immunizing BALB/c mice with soluble NKG2-D fragments containing amino acids from 64-462 and 123-462. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?