Learn More
Methyl Pyruvate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Methyl Pyruvate |
| CAS | 600-22-6 |
| Molecular Formula | C4H6O3 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | 2-Oxo-propionic Acid Methyl Ester, 2-Oxopropanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Oxopropanoate, Methyl 2-Oxopropionate, Methyl Acetoformate, Methyl Methoxycarbonyl Ketone, Methyl Pyroracemate, Methyl Pyruvate, Methylglyoxylic Acid Methyl Ester, NSC 65430, Pyroracemic Acid Methyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6O3/c1-3(5)4(6)7-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=O)C |
| IUPAC Name | methyl 2-oxopropanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 102.09 |
| Formula Weight | 102.0317 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?