Learn More
Methyl p-tolylsulfide, 98%, BLD Pharm™
Catalog No. 31110890
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity
31110890 10 g
31101674 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 31110890 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1066210g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 623-13-2
Molecular Formula C8H10S
MDL Number MFCD00008560
Quantity 10 g
SMILES CSC1=CC=C(C)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 138.23
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Methyl p-tolylsulfide