Learn More
Methyl-Lysine Antibody [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35817AF750
Product Code. 30500528
  • 7755.00 NOK / 0.10mL
Description
Methyl-Lysine Polyclonal antibody specifically detects Methyl-Lysine in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Methyl-Lysine
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
Alexa Fluor 750
Dimethylysine, Methyl lysine, methyllysine, monomethyl lysine, N epsilon dimethyl lysine, N epsilon mono methyllysine, N epsilon trimethyl lysine, N(epsilon) trimethyl lysine, Trimethyl lysine
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing monomethylated K.
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt