Learn More
Methyl isovalerate, 98%
Code produit. 11322436
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11322436
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L06241.18
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 556-24-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-24-1
Molecular Formula C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
MDL Number MFCD00042866
InChI Key OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isovalerate, methyl isopentanoate, methyl 3-methylbutyrate, isovaleric acid, methyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl isovalerianate, methylisovalerate, isovaleric acid methyl ester, methyl isovalerate natural, fema no. 2753
PubChem CID 11160
IUPAC Name methyl 3-methylbutanoate
SMILES CC(C)CC(=O)OC
Spécification
Density 0.88
Boiling Point 115°C to 117°C
Flash Point 16°C (60°F)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.3936
Quantity 50 g
UN Number UN2400
Beilstein 1699922
Specific Gravity 0.88
Formula Weight 116.17
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Methyl isovalerate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis