Learn More
Methyl isopropyl carbonate, 97%
Product Code. 11388236
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11388236
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15314.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51729-83-0 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51729-83-0
Molecular Formula C5H10O3
Molecular Weight (g/mol) 118.13
MDL Number MFCD01075689
InChI Key RCIJMMSZBQEWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isopropyl carbonate, isopropyl methyl carbonate, acmc-20akf7, ch3 c o och ch3 2, carbonic acid methylisopropyl ester
PubChem CID 7021530
IUPAC Name methyl propan-2-yl carbonate
SMILES COC(=O)OC(C)C
Spécification
Density 0.975
Boiling Point 116°C to 118°C
Flash Point 27°C (80°F)
Refractive Index 1.383
Quantity 25 g
UN Number UN3272
Beilstein 1744735
Formula Weight 118.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Methyl isopropyl carbonate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis