Learn More
Methyl caffeate
Product Code. 15485949
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15485949
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63786.MD
Request Bulk or Custom Format
Inhibitor of protein tyrosine kinase | CAS: 3843-74-1 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Inhibitor of protein tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3843-74-1
Molecular Formula C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.186
MDL Number MFCD00210468
InChI Key OCNYGKNIVPVPPX-HWKANZROSA-N
Synonym methyl caffeate, methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, caffeic acid methyl ester, e-methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, methylcaffeate, methyl 3,4-dihydroxycinnamate, caffeic acid, methyl ester, unii-n79173b9hf, methyl 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoate, chembl17001
PubChem CID 689075
ChEBI CHEBI:6856
IUPAC Name methyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate
SMILES COC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
Specifications
Melting Point 158°C to 161°C
Color Yellow
Quantity 250 mg
Merck Index 14,1635
Formula Weight 194.19
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Methyl caffeate
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt