missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 5-(Ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoate, TRC

Product Code. 30465721
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30465721 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30465721 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM305093100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material Methyl 5-(Ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoate
CAS 62140-67-4
Molecular Formula C11H14O5S
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H14O5S/c1-4-17(13,14)8-5-6-10(15-2)9(7-8)11(12)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3
SMILES CCS(=O)(=O)c1ccc(OC)c(c1)C(=O)OC
IUPAC Name methyl 5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 258.29
Formula Weight 258.0562
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.