Learn More
Methyl 4-bromobutyrate, 97%
Product Code. 11383276
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 11383276
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12636.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4897-84-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4897-84-1
Molecular Formula C5H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 181.03
MDL Number MFCD00041482
InChI Key QAWFLJGZSZIZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid methyl ester, methyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl4-bromobutyrate, butyric acid, 4-bromo-, methyl ester, methyl gamma-bromobutyrate, acmc-1amn9, 4-brombutyric acid methyl ester, 4-bromobutyric acid methyl-ester
PubChem CID 107604
IUPAC Name methyl 4-bromobutanoate
SMILES COC(=O)CCCBr
Spécification
Boiling Point 186°C to 187°C
Refractive Index 1.462
Quantity 50 g
Beilstein 1745618
Formula Weight 181.04
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Methyl 4-bromobutyrate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis