Learn More
Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate, Mikromol™
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
25mg
Description
Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate |
| CAS | 59382-59-1 |
| Analyte or Component Names | Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C9 H9 N O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-methyl-3-nitro-, methyl ester, o-Toluic acid, 3-nitro-, methyl ester (6CI), 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate, Methyl 3-nitro-2-methylbenzoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(9(11)14-2)4-3-5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu