Learn More
Methyl 2-amino-5-chloro-3-iodobenzoate, 98+%
Product Code. 11359016
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11359016
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20188.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 289039-84-5 | C8H7ClINO2 | 311.503 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 289039-84-5
Molecular Formula C8H7ClINO2
Molecular Weight (g/mol) 311.503
MDL Number MFCD00673017
InChI Key VTDNWMZYPVQPCN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7020924
IUPAC Name methyl 2-amino-5-chloro-3-iodobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1N)I)Cl
Spécification
Melting Point 67°C to 69°C
Quantity 5 g
Sensitivity Light sensitive
Synonym 2-amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid methyl ester, pubchem3349, acmc-1cp8o, methyl 3-iodo-5-chloroanthranilate, 4-chloro-2-iodo-6-methoxycarbonyl aniline, methyl 2-amino-5-chloro-3-iodobenzoate, methyl 2-azanyl-5-chloranyl-3-iodanyl-benzoate, 2-amino-5-chloro-3-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-amino-5-chloro-3-iodo-, methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-chloro-3-iodo-, methyl ester
Formula Weight 311.51
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material Methyl 2-amino-5-chloro-3-iodobenzoate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis