Specifications
| Color | Colorless |
| Density | 1.0400g/mL |
| Boiling Point | 177°C to 178°C |
| Flash Point | 76°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | HOCH2C(CH3)2CO2CH3 |
| Quantity | 100 g |
| Beilstein | 03, 331 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?