Läs mer
Läs mer
Method 8270B - Organophosphorous Pesticide Mix, 9-2 2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Dimethoate∣Disulfoton∣Famphur∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Sulfotep∣Thionazin |
| CAS | 60-51-5, 298-04-4, 52-85-7, 126-68-1, 56-38-2, 298-00-0 |
| Analyte or Component Names | Dimethoate∣Disulfoton∣Famphur∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Sulfotep∣Thionazin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dimethoate 2000 μg/mL∣Disulfoton 2000 μg/mL∣Famphur 2000 μg/mL∣O,O,O-Triethylphosphorothioate 2000 μg/mL∣Parathion-ethyl 2000 μg/mL∣Parathion-methyl 2000 μg/mL∣Phorate 2000 μg/mL∣Sulfotep 2000 μg/mL∣Thionazin 2000 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?