Learn More
γ-Methacryloxypropyltrimethoxysilane, 99.04%, MP Biomedicals™
Product Code. 11407672 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mL
25 mL
Unit Size:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11407672 5 mL 5mL
11417672 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11407672 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215537805
Chemical Identifiers
CAS 2530-85-0
Molecular Formula C10H20O5Si
Molecular Weight (g/mol) 248.35
MDL Number MFCD00008593
InChI Key XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
IUPAC Name 3-trimethoxysilylpropyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Spécification
Color Colorless
Density 1.04g/mL
Quantity 5 mL
Formula Weight 248.35
Percent Purity 0.9904
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material γ-Methacryloxypropyl-trimethoxysilane, Adhesive
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.