Learn More
Mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate, 98%
Product Code. p-7026177
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 11409517
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22029.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6148-75-0 | C9H11NaO3S | 222.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6148-75-0
Molecular Formula C9H11NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 222.23
MDL Number MFCD00067712
InChI Key AOJUNZYQOYSGHT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium mesitylenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulphonate, mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate, mesitylenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt 1:1, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, mesitylene sodium sulfonate, acmc-1bbae
PubChem CID 23661859
IUPAC Name sodium;2,4,6-trimethylbenzenesulfonate
SMILES [Na+].CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Melting Point >300°C
Quantity 25 g
Beilstein 5784990
Formula Weight 231.26 (222.25 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis