missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mertansine, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
Description
Mertansine (DM1) is a microtubulin inhibitor and is an antibody-conjugatable maytansinoid that is developed to overcome systemic toxicity associated with maytansine and to enhance tumor-specific delivery. Mertansine can be attached to a monoclonal antibody with a linker to create an antibody-drug conjugate (ADC).
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Mertansine |
| CAS | 139504-50-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C35H48ClN3O10S |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | DM1 Maytansinoid DM1 |
| Solubility Information | DMSO : 62.5 mg/mL (84.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]1([C@@](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)([H])OC([C@H](C)N(C)C(CCS)=O)=O)[C@H]([C@@H]([C@](OC4=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N4)O)C)O1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 738.29 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu