Learn More
Beskrivelse
- Made of 65/35 Polycotton
- One outside left breast pocket, two outside lower pockets
- Standard pointed collar
- Front snap closure
- Straight cuffs
- White
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | 5X-Large |
| Gender | Men's |
| Material | Polycotton |
| Color | White |
| Closure Type | Snaps |
| Cuff Style | Open |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| No. of Pockets | 3 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?