Description
- MEM has been utilized for the cultivation of a wide array of cells grown in monolayers.
- The optional supplementation of non-essential Amino Acids (NEAA) to the formulations that incorporate either Hank's or Earle's Salts has broadened the usefulness of this medium.
- We offer a variety of MEM modifications for a range of cell culture applications.
Specifications
Specifications
| Classification | Chemically-defined, Animal Origin-free |
| Form | Liquid |
| Product Type | MEM Cell Culture Media |
| Serum Level | Serum-free |
| Sterility | Sterile |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| With Additives | Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Phenol Red, Sodium Bicarbonate |
| Without Additives | No Glutamine |
| Quantity | 100 mL |
| Culture Type | Monolayer Culture |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?