Learn More
Melanotan II Acetic Acid Salt, TRC
Codice prodotto. 30003273
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30003273 50 mg 50mg
30135639 100 mg 100mg
30011900 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30003273 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM20875050MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Molecular Formula C50H69N15O9 .(xCH3COOH)
Molecular Weight (g/mol) 1024.186005
Synonym N-Acetyl-L-norleucyl-L-α-aspartyl-L-histidyl-D-phenylalanyl-L-arginyl-L-tryptophyl-L-lysinamide Cyclic (2→7)-peptide Acetic Acid Salt, 1,4,7,10,13,18-Hexaazacyclotricosane Cyclic Peptide Deriv. Acetic Acid Salt, 17: PN: US20130203670 SEQID: 17 claimed protein, 17: PN: WO2006012667 PAGE: 40 Claimed Protein Acetic Acid Salt, 19: PN: WO2008025074 SEQID: 19 Claimed Protein Acetic Acid Salt, 19: PN: WO2008025094 SEQID: 19 claimed protein, 1: PN: WO2009033712 PAGE: 103 Claimed Protein Acetic Acid Salt, 1: PN: WO2013067309 SEQID: 91 Claimed Protein Acetic Acid Salt, 2: PN: WO2006060873 SEQID: 2 claimed protein Acetic Acid Salt, MT II Acetic Acid Salt, PT 14 Acetic Acid Salt
SMILES O=C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@H](CCCC)NC(C)=O)=O)CC(NCCCC[C@H](NC2=O)C(N)=O)=O)=O)CC3=CN=CN3)=O)=O)N[C@H]2CC4=CNC5=C4C=CC=C5
Specifica
Quantity 50 mg
Chemical Name or Material Melanotan II Acetic Acid Salt
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.